214337
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
99%
Sinônimo(s):
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 4,α,α,α-Tetrafluoro-3-nitrotoluene, FNBT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
pb
92 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
chave InChI
HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It was also used in the synthesis of:
- 2-nitro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids
- [3-(2-nitro-4-trifluoromethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyborane, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids
- 1-(3-chlorophenyl)-5-trifluoromethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup