Documentos Principais
203408
Sigma-Aldrich
Holmium(III) chloride hexahydrate
99.999%
About This Item
Fórmula linear:
HoCl3 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
379.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.999%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: holmium
pf
165 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ho](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ho.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chun-Lin Lin et al.
BMC medical genomics, 13(1), 69-69 (2020-05-16)
Chromothripsis is an event of genomic instability leading to complex chromosomal alterations in cancer. Frequent long-range chromatin interactions between transcription factors (TFs) and targets may promote extensive translocations and copy-number alterations in proximal contact regions through inappropriate DNA stitching. Although