202916
Cadmium iodide
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cadmium diiodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezas
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
787 °C (lit.)
pf
388 °C (lit.)
densidade
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Artigos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.