Documentos
198315
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
99%
About This Item
Fórmula linear:
CsCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99%
pf
645 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
substituído por