Key Documents
190608
Sigma-Aldrich
6-Benzoyl-2-naphthol
≥98%
Sinônimo(s):
6-Hydroxy-2-naphthyl phenyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COC10H6OH
Número CAS:
Peso molecular:
248.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98%
pf
161-162 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12O2/c18-16-9-8-13-10-15(7-6-14(13)11-16)17(19)12-4-2-1-3-5-12/h1-11,18H
chave InChI
MJKZGSBXCWNUHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-Benzoyl-2-naphthol was used in the synthesis of potassium 6-benzoyl-2-naphthyl sulfate, substrate for histochemical investigation of aryl sulfatase activity. It was also used in preparation of substrate for histochemical demonstration of acid phosphatase in the organs of albino rat.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Histochemical demonstration of aryl sulfatase.
A M RUTENBERG et al.
Science (New York, N.Y.), 116(3020), 539-543 (1952-11-14)
The histochemical demonstration of acid phosphatase by a post-incubation coupling technique.
A M RUTENBURG et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 3(6), 455-470 (1955-11-01)