Documentos
180777
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-m-toluidine
97%
Sinônimo(s):
3-(Dimethylamino)toluene, 3-Methyl-N,N-dimethylaniline, Dimethyl-m-toluidine, N,N,3-Trimethylaniline, N,N,3-Trimethylbenzenamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.55 (lit.)
pb
215 °C (lit.)
densidade
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-5-4-6-9(7-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
chave InChI
CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N,N-Dimethyl-m-toluidine may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Fenol puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
33517
Fenol
Zinc dust, <10 μm, ≥98%
Sigma-Aldrich
209988
Zinc