Key Documents
157589
Sigma-Aldrich
4-Methoxychalcone
98%
Sinônimo(s):
3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH=CHCOC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
238.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
73-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2)cc1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5