Documentos
15084
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-D-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H27ClN2O6
Número CAS:
Peso molecular:
414.88
Beilstein:
5913148
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t15-/m1/s1
chave InChI
ATUMDPHEFWGCJF-OAHLLOKOSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3