Documentos
15079
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(Bzl)-OSu
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Boc-O-benzyl-L-serine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H24N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
392.40
Beilstein:
4239786
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](COCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C19H24N2O7/c1-19(2,3)27-18(25)20-14(12-26-11-13-7-5-4-6-8-13)17(24)28-21-15(22)9-10-16(21)23/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,20,25)/t14-/m0/s1
chave InChI
NTFYOALQRQBBDG-AWEZNQCLSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3