Documentos
14799
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2,6-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
≥90%
Sinônimo(s):
DXP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H26N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
598.65
Beilstein:
4626671
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥90%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9c(C)cccc9C
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Soluble fluorescent perylene dye having extremely high light fastness and high quantum yield
Visite a Biblioteca de Documentos
Rademacher, A., et al.
Chemische Berichte, 115, 2927-2927 (1982)