143413
1,3-Diaminoguanidine monohydrochloride
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
180-182 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNC(=N)NN
InChI
1S/CH7N5.ClH/c2-1(5-3)6-4;/h3-4H2,(H3,2,5,6);1H
chave InChI
HAZRIBSLCUYMQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
- 4-isothiocyanato-4-methylpentane-2-one to yield condensed pyrimidines
- various aldehydes and ketones to yield bis guanidine derivatives
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3