139246
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane
97%
Sinônimo(s):
TMDS
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
pf
99-100 °C
densidade
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si](C)(C)N[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C4H15NSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h5-7H,1-4H3
chave InChI
NQCZAYQXPJEPDS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C