Documentos
137243
Sigma-Aldrich
4-(p-Tolyl)-3-buten-2-one
(predominantly trans), 97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH=CHCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
composição
(predominantly trans)
pf
29-33 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C\c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H12O/c1-9-3-6-11(7-4-9)8-5-10(2)12/h3-8H,1-2H3/b8-5+
chave InChI
USXMUOFSQBSHGN-VMPITWQZSA-N
Descrição geral
4-(p-Tolyl)-3-buten-2-one undergoes Reformatsky reaction with ethyl α-bromopropionate to yield β-hydroxy esters.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Geometric Isomers of 2, 3-Dimethyl-5-aryl-2, 4-pentadienoic Acids. The Steric Factors Favoring 2-cis Formation.
Wiley RH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(10), 2986-2990 (1964)