137111
Ethoxyacetic acid
98%
Sinônimo(s):
O-Ethylglycolic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
pb
97-100 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
YZGQDNOIGFBYKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter