Documentos
137065
Sigma-Aldrich
N-Methylanthranilic acid
95%
Sinônimo(s):
2-(Methylamino)benzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH3NH)C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
170-172 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccccc1C(O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3