135933
5-Chloro-2-hydroxypyridine
97%
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-pyridinol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
163-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
chave InChI
SZFUWUOHDRMCKD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3