Documentos
132446
Sigma-Aldrich
Diethyl (3-chloropropyl)malonate
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)3CH(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
236.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
136 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(CCCCl)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H17ClO4/c1-3-14-9(12)8(6-5-7-11)10(13)15-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
WUOPYKKJFZHTRA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthetic studies in unnatural cyclic amino acids.
Lee VJ and Woodward RB.
The Journal of Organic Chemistry, 44(14), 2487-2491 (1979)