132276
Undecylenic aldehyde
95%
Sinônimo(s):
10-Undecenal
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4427 (lit.)
pb
98-100 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
chave InChI
OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.