125075
2-Chloro-4-methylaniline
98%
Sinônimo(s):
2-Chloro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorotoluene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
pb
223-225 °C (lit.)
pf
7 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble
densidade
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter