122580
Stearonitrile
technical grade, ≥90%
Sinônimo(s):
Heptadecyl cyanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
≥90%
forma
solid
pb
274 °C/100 mmHg (lit.)
pf
38-40 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C18H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-17H2,1H3
chave InChI
RHSBIGNQEIPSCT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup