117641
3-Aminocrotononitrile
96%
Sinônimo(s):
3-Amino-2-butenenitrile, 3-Iminobutyronitrile, Diacetonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
solubilidade
95% ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
chave InChI
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3