Documentos Principais
116556
Sigma-Aldrich
Harmol hydrochloride dihydrate
98%
Sinônimo(s):
1-Methyl-9H-pyrido(3,4-b)indol-7-ol, 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol hydrochloride dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10N2O · HCl · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
270.71
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccc2c3ccc(O)cc3[nH]c12
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marcos Tascon et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(13), 3637-3645 (2015-03-10)
The use of algae as a foodstuff is rapidly expanding worldwide from the East Asian countries, where they are also used for medical care. Harmala alkaloids (HAlk) are a family of bioactive compounds found in the extracts of some plants