110450
1-Cyclopentylethanol
97%
Sinônimo(s):
α-Methylcyclopentanemethanol
About This Item
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
167 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C1CCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-6(8)7-4-2-3-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
chave InChI
WPCMSUSLCWXTKB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
144.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62.2 °C - closed cup