Documentos Principais
110159
Sigma-Aldrich
Vinylcyclohexene dioxide
97%
Sinônimo(s):
1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane, 3-Epoxyethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Beilstein:
106071
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
pb
230-232 °C (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
chave InChI
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)