110019
Diisopropylamine
99%
Sinônimo(s):
DIPA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
50 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
599 °F
Lim. expl.
8.5 %
disponibilidade
available only in EU
índice de refração
n20/D 1.392 (lit.)
pb
84 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 110 g/L at 25 °C
densidade
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
chave InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
7.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-13.45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter