Documentos
10910
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxovalerate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
PEM, Methyl 3-oxopentanoate, Methyl propionylacetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2COCH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Beilstein:
1753684
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Ensaio
≥98.5% (GC)
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pb
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)CC(=O)OC
Outras notas
prices for bulk quantities on request
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter