Documentos
103268
Sigma-Aldrich
1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
97%
Sinônimo(s):
Chlorendic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H2Cl6O3
Número CAS:
Peso molecular:
370.83
Beilstein:
92693
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
densidade de vapor
13 (vs air)
Ensaio
97%
forma
solid
pf
235-239 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C(=O)OC3=O)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H2Cl6O3/c10-3-4(11)8(13)2-1(5(16)18-6(2)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H/t1?,2?,7-,8+
chave InChI
FLBJFXNAEMSXGL-SBUZQEQSSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3