101397
2,4-Dinitrotoluene
97%
Sinônimo(s):
2,4-DNT
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 102.7 °C)
Ensaio
97%
forma
solid
pf
67-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
chave InChI
RMBFBMJGBANMMK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
311.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
155.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges