Documentos Principais
ADVH14DBDAFC
AChemBlock
3-bromo-1,1-dimethylcyclobutane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.06
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-bromo-1,1-dimethylcyclobutane
Inchi Code
1S/C6H11Br/c1-6(2)3-5(7)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
YBYISQCMNIWGQJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p45628-3-bromo-1-1-dimethylcyclobutane.html
Synonym
3-bromo-1,1-dimethylcyclobutane
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45628-3-bromo-1-1-dimethylcyclobutane.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)