Documentos Principais
AABH99B5409D
AA BLOCKS, INC.
ALPHA-KETOISOCAPROIC ACID, SODIUM SALT (ISOPROPYL-D7, 98%)
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
137.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(methyl-d3)-2-oxopentanoic-4,5,5,5-d4 acid
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,4D
chave InChI
BKAJNAXTPSGJCU-UAVYNJCWSA-N
temperatura de armazenamento
2~8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/92751-20-7
Synonym
4-(Methyl-d3)-2-oxopentanoic-4,5,5,5-d4 acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=92751-20-7
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)