Documentos
AABH99A4FEC2
AA BLOCKS, INC.
2-isopropoxy-4-morpholinoaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
236.31
Número MDL:
Iupac Name
2-isopropoxy-4-morpholinoaniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-10(2)17-13-9-11(3-4-12(13)14)15-5-7-16-8-6-15/h3-4,9-10H,5-8,14H2,1-2H3
chave InChI
CXKAWXBOGAOESE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1557147-95-1
Synonym
2-isopropoxy-4-morpholinoaniline
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1557147-95-1