Merck
Kits GenElute™-E para purificação de RNA e DNA
Simplifique seu fluxo de trabalho de purificação de RNA e DNA
Os kits GenElute™-E usam um método de cromatografia negativa para separar moléculas por tamanho, capturando proteínas, lipídios e componentes iônicos, enquanto o DNA e o RNA fluem pela coluna. Este método de purificação simplificado oferece benefícios significativos em comparação com os tradicionais kits de purificação baseados em sílica. A tecnologia de purificação de DNA e RNA GenElute™-E Single Spin permite a rápida extração e purificação de DNA e RNA de amostras de células de mamíferos, sangue, tecidos e amostras de tecidos vegetais. Nossos mais novos kits de RNA/DNA viral GenElute™-E permitem a purificação rápida e confiável de RNA e DNA viral para suas necessidades de fluxo de trabalho de pesquisa de doenças, incluindo SARS-CoV-2. Saiba mais sobre os nossos kits GenElute™-E Viral RNA/DNA com o nosso guia técnico que demonstra compatibilidade para uso com amostras de zaragatoas e excrementos em aplicações de qPCR.
Observação: Os kits GenElute™-E Viral RNA/DNA são apenas para uso em pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos. Produto não disponível para venda na Europa.
Para obter recursos adicionais avaliando possíveis impurezas de preparação de ácido nucleico e inibidores de PCR de amostras de plantas, explore as nossas páginas técnicas GenElute™-E padrão e de purificação de DNA e RNA de plantas e explore nosso centro de recursos de perguntas frequentes sobre o GenElute™-E.
Produtos relacionados