Merck
AccueilPurification des protéinesPurification de l'ADN et de l'ARN par chromatographie négative avec les kits GenElute™-E Single Spin
Kits de purification d'ADN et d'ARN GenElute™-E
Les kits de préparation par centrifugation sur colonne de silice classiques nécessitent de nombreuses et fastidieuses étapes de lavage et de centrifugation, beaucoup de manipulations des tubes et peu de temps d'arrêt. Les kits de purification d'ADN et d'ARN GenElute-E Single Spin (une seule centrifugation) utilisent une technique de chromatographie négative basée sur l'exclusion stérique pour la purification de l'ADN génomique (ADNg) à partir d'échantillons de tissus, de sang, de cellules de mammifères et de tissus végétaux, ainsi que pour la purification de l'ADN et de l'ARN.
Technologie GenElute™-E Single Spin : purification de l'ADN et de l'ARN en une seule centrifugation
Ce procédé de chromatographie d'exclusion stérique sépare les molécules de l'échantillon selon leur taille. Les petites molécules, comme les protéines, les lipides et les composants ioniques, sont piégées dans les pores de la phase stationnaire de la colonne. Les molécules de plus grande taille, comme l'ADN et l'ARN, traversent rapidement la colonne, car elles trop grosses pour entrer dans les pores. Les kits de purification GenElute-E exploitent cette différence de taille pour purifier l'ARN et l'ADN en une seule centrifugation, sans nécessiter de multiples étapes de liaison et de lavage.
Téléchargez notre infographie pour savoir comment la technologie GenElute-E Single Spin permet de purifier les acides nucléiques en une seule étape !
Nos kits sont optimisés pour maximiser le rendement, la concentration et la pureté de l'ADN et de l'ARN en vue des applications en aval (applications "downstream"), comme la PCR, la PCR quantitative (qPCR), la PCR multiplex, la PCR après transcription inverse (RT-PCR) et le séquençage de nouvelle génération (NGS).
Webinaire sur l'optimisation de la PCR avec les kits de purification d'ADN et d'ARN GenElute™-E
L'amplification en chaîne par polymérase, plus connue sous le nom de PCR ("Polymerase Chain Reaction"), est un outil de laboratoire très utile. Toutefois, son efficacité dépend de la robustesse des composants de la réaction, notamment de la matrice d'acide nucléique. Ce webinaire explique les avantages d'une nouvelle technique de chromatographie négative pour l'isolement des acides nucléiques avec la technologie GenElute™-E Single Spin.
Extraction et purification de l'ARN du virus SARS-CoV-2 avec les kits GenElute™-E pour ADN/ARN viral
Une technologie d'extraction et de purification de l'ARN viral rapide et fiable s'avère essentielle pour la recherche sur les maladies. Cela est particulièrement vrai dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, où il est crucial d'obtenir des résultats rapidement sur la présence du virus SARS-CoV-2. Les kits GenElute™-E pour ADN/ARN viral permettent de rationaliser la procédure d'isolement de l'ADN et de l'ARN à partir d'écouvillons nasopharyngés, de frottis génitaux et d'échantillons de selles. Compatibles avec les écouvillons secs et divers milieux de transport, ils permettent de traiter les échantillons en une seule centrifugation ; l'ADN et l'ARN purifiés peuvent ensuite être analysés dans des applications en aval comme la PCR, la qPCR et le séquençage. À noter que les kits GenElute™-E pour ADN/ARN viral ont été testés sur des échantillons d'ARN de SARS-CoV-2 prélevés par écouvillonnage (Figure 1) ainsi que sur des échantillons de selles (Figure 2) dans des applications de qPCR.
Produit réservé à une utilisation en recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques. Produit non commercialisé en Europe.
Détection du SARS-CoV-2 : différenciation de la valeur de Cq (cycle de quantification) selon le nombre de copies lors de qPCR réalisées sur écouvillons
Détection du SARS-CoV-2 : différenciation de la valeur de Cq (cycle de quantification) selon le nombre de copies lors de qPCR réalisées sur écouvillons
Figure 1.Participation réussie à un essai interlaboratoire d'INSTAND e.V. L'analyse des nuages de points révèle une différenciation significative (p < 0,0001)< 0.0001) differentiation between reference sample 1 (1x107 copies/>entre l'échantillon 1 de référence (1 × 10⁷ copies/ml) et l'échantillon 2 (1 × 10⁶ copies/ml) lorsque le kit GenElute™-E pour ADN/ARN viral est associé soit (A) au test RIDA® GENE SARS-CoV-2 de R-Biopharm, soit (B) au kit de PCR pour SARS-CoV-2 d'Anchor Diagnostics, pour le gène E. Le facteur de dilution était de respectivement 7,3 et 7,8 pour les tests de R-Biopharm (A) et d'Anchor Diagnostics (B), ce qui se situe dans la plage calculée par les 234 laboratoires qui ont participé à l'essai. L'intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %) est indiqué pour chacun des échantillons de référence.
Détection virale dans des échantillons de selles : performances en qPCR
Recherche du SARS-CoV-2 dans des &eacute;chantillons de selles avec les kits&nbsp;GenElute™-E pour ADN/ARN viral.
Tableau 1.La validation clinique de l'extraction des norovirus humains a été étudiée sur un total de 83 échantillons de patients. Le kit GenElute™-E pour ADN/ARN viral a été utilisé avec le test RIDA® GENE Viral Stool Panel I de R-Biopharm, qui est une RT-PCR multiplex en temps réel permettant la détection qualitative directe et la différenciation des norovirus, des rotavirus, des adénovirus et des astrovirus présents dans des échantillons de selles humaines.
Pour obtenir des informations complémentaires et connaître les protocoles d'extraction de l'ADN et de l'ARN associés à ces kits, nous vous invitons à consulter notre page sur la purification de l'ADN et de l'ARN ou à découvrir nos réactifs fiables conçus pour répondre à vos besoins de purification d'ADNg et de purification d'ARN.
Produits
Loading
Les kits GenElute™-E pour ADN/ARN viral permettent de rationaliser la procédure d'isolement de l'ADN et de l'ARN à partir d'écouvillons nasopharyngés, de frottis génitaux et d'échantillons de selles. Compatibles avec les écouvillons secs et divers milieux de transport, ils permettent de traiter les échantillons en une seule centrifugation ; l'ADN et l'ARN purifiés peuvent ensuite être analysés dans des applications en aval comme la PCR, la qPCR et le séquençage.
Produit réservé à une utilisation en recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques. Produits EC810, EC848, EC888 et EC896 non commercialisés en Europe.