Tableau périodique des éléments
Le tableau périodique (ou tableau périodique des éléments) est organisé de façon à ce que les scientifiques puissent rapidement discerner les propriétés de chaque élément, comme sa masse, son nombre d'électrons, sa configuration électronique et ses propriétés chimiques uniques. Les métaux se situent à gauche du tableau, et les autres éléments à droite. C'est Dmitri Mendeleev qui a le premier organisé les éléments de façon à mieux les comprendre.
Ce tableau périodique des éléments incluant le nom, le numéro atomique, le symbole et la masse est subdivisé en plusieurs couleurs pour faciliter la lecture des étudiants et des chercheurs. Pour une consultation rapide, optez pour le tableau périodique classé par nom dans l'ordre alphabétique.
Télécharger le tableau périodique | ||
---|---|---|
PDF à télécharger | Image à imprimer | SVG (à consulter sur internet) |
Nom de l'élément | Symbole | Numéro atomique | Électronégativité (χ) |
---|---|---|---|
Actinium | Ac | 89 | 1,1 |
Aluminium | Al | 13 | 1,61 |
Américium | Am | 95 | 1,3 |
Antimoine | Sb | 51 | 2,05 |
Argon | Ar | 18 |
|
Arsenic | As | 33 | 2,18 |
Astate | At | 85 | 2,2 |
Baryum | Ba | 56 | 0,89 |
Berkélium | Bk | 97 | 1,3 |
Béryllium | Be | 4 | 1,57 |
Bismuth | Bi | 83 | 2,02 |
Bohrium | Bh | 107 |
|
Bore | B | 5 | 2,04 |
Brome | Br | 35 | 2,96 |
Cadmium | Cd | 48 | 1,69 |
Calcium | Ca | 20 | 1 |
Californium | Cf | 98 | 1,3 |
Carbone | C | 6 | 2,55 |
Cérium | Ce | 58 | 1,12 |
Césium | Cs | 55 | 0,79 |
Chlore | Cl | 17 | 3,16 |
Chrome | Cr | 24 | 1,66 |
Cobalt | Co | 27 | 1,88 |
Cuivre | Cu | 29 | 1,9 |
Curium | Cm | 96 | 1,3 |
Darmstadtium | Ds | 110 |
|
Dubnium | Db | 105 |
|
Dysprosium | Dy | 66 | 1,22 |
Einsteinium | Es | 99 | 1,3 |
Erbium | Er | 68 | 1,24 |
Europium | Eu | 63 |
|
Fermium | Fm | 100 | 1,3 |
Fluor | F | 9 | 3,98 |
Francium | Fr | 87 | 0,7 |
Gadolinium | Gd | 64 | 1,2 |
Gallium | Ga | 31 | 1,81 |
Germanium | Ge | 32 | 2,01 |
Or | Au | 79 | 2,54 |
Hafnium | Hf | 72 | 1,3 |
Hassium | Hs | 108 |
|
Hélium | He | 2 |
|
Holmium | Ho | 67 | 1,23 |
Hydrogène | H | 1 | 2,2 |
Indium | In | 49 | 1,78 |
Iode | I | 53 | 2,66 |
Iridium | Ir | 77 | 2,2 |
Fer | Fe | 26 | 1,83 |
Krypton | Kr | 36 | 3 |
Lanthane | La | 57 | 1,1 |
Lawrencium | Lr | 103 |
|
Plomb | Pb | 82 | 2,33 |
Lithium | Li | 3 | 0,98 |
Lutécium | Lu | 71 | 1,27 |
Magnésium | Mg | 12 | 1,31 |
Manganèse | Mn | 25 | 1,55 |
Meitnérium | Mt | 109 |
|
Mendélévium | Md | 101 | 1,3 |
Mercure | Hg | 80 | 2 |
Molybdène | Mo | 42 | 2,16 |
Néodyme | Nd | 60 | 1,14 |
Néon | Ne | 10 |
|
Neptunium | Np | 93 | 1,36 |
Nickel | Ni | 28 | 1,91 |
Niobium | Nb | 41 | 1,6 |
Azote | N | 7 | 3,04 |
Nobélium | No | 102 | 1,3 |
Oganesson (ununoctium) | Og (Uuo) | 118 |
|
Osmium | Os | 76 | 2,2 |
Oxygène | O | 8 | 3,44 |
Palladium | Pd | 46 | 2,2 |
Phosphore | P | 15 | 2,19 |
Platine | Pt | 78 | 2,28 |
Plutonium | Pu | 94 | 1,28 |
Polonium | Po | 84 | 2 |
Potassium | K | 19 | 0,82 |
Praséodyme | Pr | 59 | 1,13 |
Prométhium | Pm | 61 |
|
Protactinium | Pa | 91 | 1,5 |
Radium | Ra | 88 | 0,9 |
Radon | Rn | 86 |
|
Rhénium | Re | 75 | 1,9 |
Rhodium | Rh | 45 | 2,28 |
Roentgenium | Rg | 111 |
|
Rubidium | Rb | 37 | 0,82 |
Ruthénium | Ru | 44 | 2,2 |
Rutherfordium | Rf | 104 |
|
Samarium | Sm | 62 | 1,17 |
Scandium | Sc | 21 | 1,36 |
Seaborgium | Sg | 106 |
|
Sélénium | Se | 34 | 2,55 |
Silicium | Si | 14 | 1,9 |
Argent | Ag | 47 | 1,93 |
Sodium | Na | 11 | 0,93 |
Strontium | Sr | 38 | 0,95 |
Soufre | S | 16 | 2,58 |
Tantale | Ta | 73 | 1,5 |
Technétium | Tc | 43 | 1,9 |
Tellure | Te | 52 | 2,1 |
Terbium | Tb | 65 |
|
Thallium | Tl | 81 | 1,62 |
Thorium | Th | 90 | 1,3 |
Thulium | Tm | 69 | 1,25 |
Étain | Sn | 50 | 1,96 |
Titane | Ti | 22 | 1,54 |
Tungstène | W | 74 | 2,36 |
Ununbium (copernicium) | Uub (Cn) | 112 | |
Ununhexium (livermorium) | Uuh (Lv) | 116 | |
Ununpentium (moscovium) | Uup (Mc) | 115 | |
Ununquadium (flérovium) | Uuq (Fl) | 114 | |
Ununseptium (tennesse) | Uus (Ts) | 117 | |
Ununtrium (nihonium) | Uut (Nh) | 113 | |
Uranium | U | 92 | 1,38 |
Vanadium | V | 23 | 1,63 |
Xénon | Xe | 54 | 2,6 |
Ytterbium | Yb | 70 |
|
Yttrium | Y | 39 | 1,22 |
Zinc | Zn | 30 | 1,65 |
Zirconium | Zr | 40 | 1,33 |