Merck
AccueilPhotométrie et réflectométrieTable de conversion de la transmittance en absorbance
Table de conversion de la transmittance en absorbance
Table de conversion de la transmittance en absorbance
L'absorbance et la transmittance sont des mesures utilisées en spectrophotométrie. Cette technique évalue la quantité d'énergie rayonnante absorbée par une substance pour une lumière constituée de diverses longueurs d'onde. La spectrophotométrie permet de déterminer, à l'aide d'étalons, l'identité d'une substance inconnue, ainsi que sa concentration dans un échantillon.
Une table de conversion de la transmittance en absorbance permet de convertir rapidement des valeurs de transmittance en absorbance au laboratoire ou sur le terrain. Téléchargez une copie de cette table pour votre classe ou votre laboratoire.
TransmittanceAbsorbance (UA)
100 %0
99 %0,004
98 %0,009
97 %0,013
96 %0,018
95 %0,022
90 %0,046
85 %0,071
80 %0,097
75 %0,125
70 %0,155
65 %0,187
60 %0,222
55 %0,26
50 %0,301
45 %0,347
40 %0,398
35 %0,456
30 %0,523
25 %0,602
20 %0,699
15 %0,824
10 %1
5 %1,301
1 %2
Comment calculer l'absorbance à partir de la transmittance ?
L'absorbance peut être calculée à partir du pourcentage de transmittance (% T) grâce à cette formule :
Absorbance = 2 – log(% T)
La transmittance (T) correspond à la fraction de la lumière incidente qui est transmise. En d'autres termes, c'est la quantité de lumière qui arrive à traverser la substance et à ressortir de l'autre côté. Elle est définie par T = I/Io, où I = lumière transmise ("sortie") et Io = lumière incidente ("entrée"). Le % T correspond tout simplement à (I/Io) × 100. Par exemple, si T = 0,25, alors % T = 25 %. Un % T de 25 % signifie que 25 % de la lumière a traversé l'échantillon pour ressortir de l'autre côté.
L'absorbance (A) est la contre-partie de la transmittance et indique la quantité de lumière absorbée par l'échantillon. Elle est également appelée "densité optique". L'absorbance s'exprime sous la forme d'une fonction logarithmique de la température : A = log10 (1/T) = log10 (Io/I).