Merck
Méthode d'analyse du zinc dans les sols
Instruments et réactifs :
Réf. 173016, spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, spectrophotomètres UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, spectrophotomètres UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 109748, photomètre Spectroquant® NOVA 30 ou
Réf. 109751, photomètre Spectroquant® NOVA 60 ou
Réf. 173632, colorimètre Spectroquant® Move 100
Réf. 114946, cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 100861, test du zinc en tube Spectroquant®
Réf. 114566, test du zinc en tube Spectroquant®
Réf. 100316, acide chlorhydrique à 25 % pour l'analyse
Réf. 109970, acide chlorhydrique à 1 mol/l pour l'analyse
Réf. 105588, solution d'hydroxyde de sodium à 10 % pour l'analyse
Réf. 109535, bandelettes indicatrices de pH MColorpHast™, indicateur universel pH 0 - 14
Réf. 109531, bandelettes indicatrices de pH MColorpHast™, pH 0 - 6
Réf. 116754, eau pour l'analyse
Charbon actif pour l'analyse de sol
Préparation des échantillons :
Dans un bécher en verre, placer 10 g d'échantillon séché à l'air libre et tamisé (mailles de 2 mm), ajouter 100 ml d'acide chlorhydrique à 1 mol/l et une pleine pointe de spatule de charbon actif pour l'analyse de sol, puis bien mélanger pendant 1 heure. Le pH doit être égal à 1 - 2 (vérifier avec des bandelettes indicatrices de pH). Si nécessaire, ajuster avec de l'acide chlorhydrique à 25 %.
Ajuster ensuite le pH de la suspension à 3,0 avec une solution d'hydroxyde de sodium à 10 %, mesurer en utilisant un pH-mètre. Retirer alors la matière non dissoute par filtration sur un filtre plissé, et laver les résidus retenus sur le filtre à 3 reprises avec de l'eau pour l'analyse. Recueillir le filtrat et les solutions de lavage dans une fiole jaugée de 200 ml, remplir jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse et bien mélanger.
Analyse :
Procéder au dosage à l'aide des tests en kit mentionnés ci-dessus.
Calcul :
Teneur en zinc en mg/kg de Zn = résultat de l'analyse en mg/l de Zn × 20