Merck
New chemical and radiochemical routes to [
MedChemComm (2017-12-26)
J A H Inkster, S Zhang, V Akurathi, A Belanger, S Dubey, T Treves, A B Packard
RÉSUMÉ
New chemical and radiochemical syntheses are described for the preparation of [
MATÉRIAUX
Référence du produit
Marque
Description du produit
Sigma-Aldrich
Rhodamine 19 perchlorate, Dye content ~95 %