Étiquette intelligente avec code-barres 2D Data Matrix GS1
L'accès aux données facilité
L'accès aux données relatives aux produits pour les différentes matières premières dans votre processus de production pharmaceutique peut être une tâche fastidieuse et une source d'erreurs potentielles. Avec nos nouvelles étiquettes intelligentes, nous donnons un coup de pouce utile à vos efforts de traitement des données.
Nos étiquettes de produits des sciences de la vie pour les matières premières pharmaceutiques et les produits de départ, ainsi que pour les produits chimiques utilisés dans les laboratoires, comporteront un code-barres Data Matrix GS1 en 2D. Ces codes-barres 2D permettront d'accéder de manière transparente aux informations essentielles sur les produits : code article, numéro de lot, durée de conservation et numéro d'article commercial international (GTIN).
Caractéristiques et avantages
- Accès direct aux données produit encodées dans le Global Standard One (GS1)
- Traitement aisé des données dans un large éventail de systèmes (par exemple, EPR, LIMS, système de matériel de laboratoire) grâce aux codes d'identification des applications (voir pour plus de détails GS1 general specification)
- Notre Scan Now permet d'accéder à des informations supplémentaires sur les produits telles que Emprove®, les CoAs, les fiches de données de sécurité, les spécifications, les brochures et les informations techniques
- Minimiser les problèmes de numérisation grâce au codage de correction d'erreur des données incorporées
Comment ça marche ?
Il suffit de scanner le code-barres 2D pour récupérer les données relatives au produit. Grâce au Global Standard One (GS1), vous pouvez facilement traiter les données récupérées dans vos propres systèmes, ou vous pouvez utiliser notre fonction Scan Now.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre liste de Frequently Asked Questions.
Webinaire connexe
Ce webinaire mettra en évidence les différents types de codes-barres, les réglementations et les normes appliquées aux codes-barres 2D dans l'industrie, ainsi que les applications et les avantages des codes-barres Data Matrix 2D.