Merck
Chlorhydrate de Trizma® pH 8.5, DNase and Microbial DNA free, 10 mM
Chlorhydrate de Trizma®
Chlorhydrate de Trizma® pH 8.5, DNase and Microbial DNA free, 10 mM
Synonyme(s):
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Valeur de pH
Valeur de pK