Merck
Rink acid resin 100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Rink acid resin
Rink acid resin 100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s):
(4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenol, polymer-bound, Rink acid-labile (hydroxymethyl)polystyrene
Products
Catégorie de produit
Marque
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
Application
Condition de clivage
Agent de couplage
Type de chaîne
Type de réaction
Showing 1-1 of 1