Merck
Polypyrrole doped, conductivity 0.5-1.5 S/cm (pressed pellet, typical), extent of labeling: ~5 wt. % loading, coated on titanium dioxide
Polypyrrole
Polypyrrole doped, conductivity 0.5-1.5 S/cm (pressed pellet, typical), extent of labeling: ~5 wt. % loading, coated on titanium dioxide
Synonyme(s):
PPy
Numéro CAS:
Products
Catégorie de produit
Marque
Éco-responsabilité
Caractéristique
Point de fusion (°C)
Forme physique
Niveau de qualité