Merck
Naloxone-D5 solution 1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Naloxone-D5 solution
Naloxone-D5 solution 1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Formule empirique (notation de Hill):
C19H16NO4D5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.41
Products
Marque
Poids de la formule
Fabricant
Forme physique
Format
Niveau de qualité
Application
Taille de conditionnement