L-Lysine-1-13C hydrochloride
Formule linéaire :
H2N(CH2)4CH(NH2)13CO2H·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.64
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Point de fusion (°C)
Forme physique
Pureté
Isotope
Classe Markush
Groupement de type Markush
Isomère optique