Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Kern PLJ series precision balances
Products
Catégorie de produit
balances (7)
Fabricant
Diamètre (mm)
Capacité de pesée (g)
Taille de conditionnement
Filtrer les produits
Showing 1-7 of 7
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
Z742861
Kern PLJ series precision balances,
weighing capacity 1200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
Afficher
Afficher les prix
Z742862
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 4200-2F, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.004 g
Afficher
Afficher les prix
Z742863
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 6200-2A, weighing capacity 6200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.003 g
Afficher
Afficher les prix
Z742865
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 720-3AM, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Afficher
Afficher les prix
Z742866
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 6200-2AM, weighing capacity 6200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.03 g
Afficher
Afficher les prix
Z742860
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 720-3A, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Afficher
Afficher les prix
Z742859
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 420-3F