Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator
Products
Catégorie de produit
baths (17)
Fabricant
Capacité (l)
Longueur (cm)
Couleur
Taille de conditionnement
Filtrer les produits
Showing 1-17 of 17
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
Z742983
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-B13, capacity 9 L (13 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
Z742968
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-BT5, capacity 3.5 L (5 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
Z742987
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-B17, capacity 13 L (17 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Afficher
Afficher les prix
Z742991
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-B19, capacity 14 L (19 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Afficher
Afficher les prix
Z742984
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-B13, capacity 9 L (13 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Afficher
Afficher les prix
Z742974
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-BT19, capacity 14 L (19 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
Z742981
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-B5, capacity 3.5 L (5 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Afficher
Afficher les prix
Z742993
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-B27, capacity 17 L (27 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
Z742994
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-B27, capacity 17 L (27 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Afficher
Afficher les prix
Z742975
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-BT19, capacity 14 L (19 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Afficher
Afficher les prix
Z742990
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-B19, capacity 14 L (19 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
Z742986
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-B17, capacity 13 L (17 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
Z742980
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-B5, capacity 3.5 L (5 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
Z742978
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-BT27, capacity 20 L (27 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Afficher
Afficher les prix
Z742971
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-BT9, capacity 6 L (9 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Afficher
Afficher les prix
Z742972
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-BT9, capacity 6 L (9 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Afficher
Afficher les prix
Z742969
Julabo
®
CORIO
™
C open heating bath circulator,
C-BT5, capacity 3.5 L (5 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug