Merck
EPPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
EPPS
EPPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
Synonyme(s):
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulfonic acid), HEPPS
Formule empirique (notation de Hill):
C9H20N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.33
Numéro CE :
Products
Catégorie de produit
Marque
Caractéristique
Poids de la formule
Point de fusion (°C)
Valeur de pH
Forme physique
Valeur de pK
Pureté
Niveau de qualité
Application
Technique
Showing 1-3 of 3