Merck
D-(−)-Citramalic acid lithium salt ≥95.0% (GC)
D-(−)-Citramalic acid lithium salt
D-(−)-Citramalic acid lithium salt ≥95.0% (GC)
Synonyme(s):
(R)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid lithium salt, D-(−)-2-Methylmalic acid lithium salt
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O5 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.11 (free acid basis)
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Pureté
Isomère optique