![4-Bromo-calcium Ionophore A23187 Brominated analog of the widely used cation ionophore A23187. Non-fluorescent and therefore suitable for use in the presence of fluorescent or metal-chelating probes.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/143/959/79fc97e5-afa1-4389-88a8-870f84b15039/640/79fc97e5-afa1-4389-88a8-870f84b15039.png)
4-Bromo-calcium Ionophore A23187
![4-Bromo-calcium Ionophore A23187 Brominated analog of the widely used cation ionophore A23187. Non-fluorescent and therefore suitable for use in the presence of fluorescent or metal-chelating probes.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/143/959/79fc97e5-afa1-4389-88a8-870f84b15039/640/79fc97e5-afa1-4389-88a8-870f84b15039.png)
Synonyme(s):
4-Bromo-A23187, 4-Bromo-calcimycin
Formule empirique (notation de Hill):
C29H36BrN3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
602.52
Products
Catégorie de produit
Marque
Couleur
Poids de la formule
Forme physique
Niveau de qualité