Nom du produit
Isothiocyanate-dextrane marqué à la fluorescence average mol wt 150,000, (FITC:Glucose = 1:160)
Numéro du produit
46946
Marque du produit
sigma
Numéro CAS
60842-46-8
Poids moléculaire
Test | Caractéristique |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Yellow to Dark Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| SOLUBILITY (COLOR) | Yellow to Very Dark Yellow |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear to Very Hazy |
| SOLUBILITY (METHOD) | 25 MG/ML WATER |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EMISSION MAXIMUM | 513 - 523 nm |
| REMARKS ON LUMINESCENCE | EXC. 492 NM, 0.1M PHOSPHATE PH 8.0 |
| Degree of Substitution | DEGREE OF SUBSTITUTION in FITC/MOL OF GLUCOSE |
| Remark | AVERAGE MOLECULAR WEIGHT APPROX.150000 |