Nom du produit
Atto 495 maleimide BioReagent, suitable for fluorescence
Numéro du produit
41022
Marque du produit
sigma
Numéro CAS
Poids moléculaire
Test | Caractéristique |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Faint Red to Red |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| SOLUBILITY (COLOR) | FOR INFORMATION |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
| SOLUBILITY (METHOD) | 1 mg/ml in DMSO |
| DEGREE OF COUPLING | ≥ 90.0 % |
| EMISSION MAXIMUM | 524 ± 5 nm |
| REMARKS ON LUMINESCENCE | Exc. 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 |